  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
Sorbenti per cromatografia Flash
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/34/18374034.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"83"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Selection of standardised and modified silica gels that are available in many granulations and supplied from one single source, dedicated to chromatog...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Mixed bed exchanger, Amberlite® MB-3, H+/OH-, anion exchange capacity >0,6 mval/ml, cation exchange capacity >0,5 mval/ml
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Many substances e.g. readily decomposed or with low volatility can only be investigated chromatographically after conversion to stable, ready volatile...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   LiChrosorb® is an irregular shaped silica sorbent. LiChrosorb® packing materials offer the compete programme of non-polar derivatives (RP-8, RP-18, RP...
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Superspher® 100 RP-18 con endcapping, 4 µm
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Fatty acid methyl esters, methyl oleate, assay ≥99,0%, empirical formula C₁₉H₃₆O₂, Confezione: Glass vial
Fornitore:  Merck
Descrizione:   LiChrospher® Si 60, 5 µm
Codice catalogo: (1.19853.0020)
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.19853.0020
Codice articolo locale: MERC1.19853.0020
Descrizione:   LiChrolut® EN was especially developed for application in environmental analysis where highly contaminated samples occur and very polar organic compou...
UOM:  1 * 20 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 83
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Prossimo