Stampa…
Hai cercato: Righelli
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: BOCHEM
Descrizione: Handy steel ruler of non-rusting stainless steel.
Codice catalogo: (DIVEFRK-100)
Fornitore: DIVERSIFIED BIOTECH
Codice articolo fornitore: FRK-100
Codice articolo locale: DIVEFRK-100
Descrizione: Fluorescent ruler set used to measure the mobility of electrophoretic markers and ethidium bromide-DNA complexes during electrophoresis.
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (238-0019)
Fornitore: R-L ENTERPRISES LTD
Codice articolo fornitore: Z8704
Codice articolo locale: RLAAZ8704
Descrizione: These metre rules are moulded in white plastic 6 mm thick by 25 mm wide and foil printed in black.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (BELAF133550001)
Fornitore: Bel-Art Products, a Part of SP
Codice articolo fornitore: F133550001
Codice articolo locale: BELAF133550001
Descrizione: Fluorescent ruler can be used in observing and photographing ethidium bromide stained nucleic acid agarose and acrylamide gels.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom