Stampa…
Hai cercato: Rasoi e lame
27  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (631-1142)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1142
Descrizione: VWR®, Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: In PET per alimenti. Con uno spessore di soli 0,27 mm, il gel cutter VWR® è sottile quanto una lama dritta da rasoio industriale, ma molto più si...
Fornitore: SWANN-MORTON
Descrizione: The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorp...
Promo
Fornitore: RSG
Descrizione: Rasoio con manico in plastica, lunga lama sostituibile, compl. di 10 lame per rasoio aggiuntive
Codice catalogo: (RSGA102.052)
Fornitore: RSG
Codice articolo fornitore: 102.052
Codice articolo locale: RSGA102.052
Descrizione: Replacement blades, pack of 5
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (HEATHS234525R)
Fornitore: HEATHROW
Codice articolo fornitore: HS234525R
Codice articolo locale: HEATHS234525R
Descrizione: Replacement blades for ABS dispenser
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (233-2240)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 37040.60
Codice articolo locale: MARO37040.60
Descrizione: Industrial blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Descrizione: Non corrosive blade for mounting in safety knives and cutters.
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Descrizione: Hook blades, 2-sided ground-edge, Acciaio, Spessore: 0,63 mm, L×L: 51×19 mm
Codice catalogo: (233-2244)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 77.60
Codice articolo locale: MARO77.60
Descrizione: Snap-off blades for use with safety cutters.
UOM: 1 * 10 pezzi
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Descrizione: Rectangular blade for use with safety knives.
Codice catalogo: (233-0188)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 3550.20
Codice articolo locale: MARO3550.20
Descrizione: Concealed replacement blade for Secumax 350.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (MARO86.60)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 86.60
Codice articolo locale: MARO86.60
Descrizione: Styropor blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (233-0139)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 99.70
Codice articolo locale: MARO99.70
Descrizione: Lama trapezoidale per l'uso con coltelli di sicurezza.
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (223-0112)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 60099.70
Codice articolo locale: MARO60099.70
Descrizione: Trapezoid blade with rounded tips for use with safety knives.
UOM: 1 * 1 SET
Codice catalogo: (223-0114)
Fornitore: MARTOR ARGENTAX
Codice articolo fornitore: 199.70
Codice articolo locale: MARO199.70
Descrizione: Non corrosive trapezoid blade for use with safety knives.
UOM: 1 * 10 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom