Stampa…
Hai cercato: Proteine e Peptidi
7 407  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7407"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Poly-L-lysine is a positively charged amino acid polymer with approximately one HBr per lysine residue. The hydrobromide allows the poly-L-lysine to b...
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Protargol silver impregnation and neuronal selectivity for light and electron microscopic observations.
Codice catalogo: (1.12523.5000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.12523.5000
Codice articolo locale: MERC1.12523.5000
Descrizione: Lactalbumin hydrolysate
UOM: 1 * 5 kg
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Bovine serum albumin (BSA), Fraction V
Codice catalogo: (1.02242.2500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.02242.2500
Codice articolo locale: MERC1.02242.2500
Descrizione: Casein acc. to Hammarsten
UOM: 1 * 2,5 kg
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Casein alcalisoluble
Codice catalogo: (1.02244.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.02244.0100
Codice articolo locale: MERC1.02244.0100
Descrizione: Casein
UOM: 1 * 100 g
MSDS
Codice catalogo: (22544.292)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC22544.292
Descrizione: Proteine (su prodotto anidro): Min. 92.5 %
Acidità libera: Max. 1,0%
Grassi: Max. 2.5 %
Residuo di combustione (SO4): Max. 2...
UOM: 1 * 1 kg
Codice catalogo: (J583-25MG)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCJ583-25MG
Descrizione: Un inibitore della proteasi acido aspartico di pepsina, renina, e catepsina D. Anche un inibitore della proteasi HIV. Non solubili in acqua.
UOM: 1 * 25 mg
MSDS
Codice catalogo: (0137-1KG)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC0137-1KG
Descrizione: Biological buffers are useful for cell culture in vitro, enzyme assays and some electrophoretic applications at physiological pH.
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Codice catalogo: (422381B)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC422381B
Descrizione: Prodotta mediante un processo a shock termico con sodio caprilato come stabilizzatore, con ulteriori trattamenti tra cui dialisi e deionizzazione.
UOM: 1 * 100 g
Codice catalogo: (E429-50MG)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE429-50MG
Descrizione: Un inibitore competitivo e reversibile delle serin proteasi della chimotripsina, tripsina, callicreina e plasmina . Non è un inibitore del Fattore Xa...
UOM: 1 * 50 mg
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: VWR®, Gelatin
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Fosfoproteina con elevato peso molecolare ottenuta dal latte.
Codice catalogo: (M180-5MG)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM180-5MG
Descrizione: Un inibitore reversibile della proteasi cisteina e serina proteasi simili a tripsina. Inibisce tripsina, plasmina, la papaina.
UOM: 1 * 5 mg
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Un inibitore reversibile della proteasi cisteina e serina simili alla tripsina. Inibisce tripsina, plasmina, la papaina, callicreina, trombina, e cate...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 7 407
no targeter for Bottom