Stampa…
Hai cercato: Estrazione delle proteine
99  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"99"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (786-241)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-241
Codice articolo locale: GENO786-241
Descrizione: KIT INGEL SILVER 100 PREPS 1 * 1 KIT
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (PIER90067)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 90067
Codice articolo locale: PIER90067
Descrizione: Pierce™ TMTzero™ Label Reagent serves as a "light" tag for MS-level peptide quantitation similar to duplex isotopic metabolic labeling, such as SILAC,...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (PIER90053)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 90053
Codice articolo locale: PIER90053
Descrizione: Asp-N protease is a highly specific endoproteinase used to improve sequence coverage in mass spectrometry protein identification applications.
UOM: 1 * 2 µG
MSDS
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: DetergentOUT™ GBS10-125 spin column, 125 µl resin volume, 10 - 30 µl sample volume, DetergentOUT™
Codice catalogo: (786-018)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-018
Codice articolo locale: GENO786-018
Descrizione: FOCUS™ Global Fractionation kit is designed to fractionate complex biological samples into cytosolic and membrane fractions. The resulting membrane fr...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (786-260)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-260
Codice articolo locale: GENO786-260
Descrizione: FOCUS™ SubCell for the fractionation of mitochondrial, nuclear, and cytosolic soluble and membrane proteins.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Antibody Fab Fragmentation Kits are designed for the generation and isolation of Fab fragments from IgG molecules. The kits utilise Immobilised Papain...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: Antibody Fab and F(ab)₂ Fragmentation of Mouse IgG1 Kits are designed for the generation and isolation of Fab and F(ab)₂ fragments from mou...
Codice catalogo: (786-022)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-022
Codice articolo locale: GENO786-022
Descrizione: FOCUS™ Mitochondria kit is specifically designed for the isolation of intact mitochondria from cultured mammalian cells. This kit allows for the fast ...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (PIER90056)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 90056
Codice articolo locale: PIER90056
Descrizione: Chymotrypsin protease is a purified native endoproteinase validated for maximum activity and selectivity in proteomic applications.
UOM: 1 * 100 µG
Codice catalogo: (786-681)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-681
Codice articolo locale: GENO786-681
Descrizione: InGel™ Blue, 100 spots
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: The F(ab)₂ Fragmentation kits are designed for the generation and isolation of F(ab)₂ fragments from IgG molecules. The kit utilises Immobilised Pepsi...
Fornitore: G-Biosciences
Descrizione: DetergentOUT™ Tween®, Medi, DetergentOUT™
Codice catalogo: (PIER88279)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 88279
Codice articolo locale: PIER88279
Descrizione: The Pierce™ Mouse Embryonic Fibroblast (MEF) Isolation Kit enables high yield isolation and culture of viable primary fibroblasts from mouse embryos.
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (786-793)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-793
Codice articolo locale: GENO786-793
Descrizione: Ficin (or Ficain) is a cysteine protease enzyme (EC 3.4.22.3) isolated from fig latex is that has the endopeptidase activity to cleave Immunoglobulin ...
UOM: 1 * 5 mL
Codice catalogo: (786-253)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-253
Codice articolo locale: GENO786-253
Descrizione: FOCUS™ Glycoprotein kit is based on lectin binding of specific glycoproteins with terminal α-D mannosyl and α-D glycosyl proteins.
UOM: 1 * 1 KIT
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 99
no targeter for Bottom