  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Presse
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/77/18989677.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Codice catalogo: (43661.KT)
Fornitore:  Alfa Aesar
Codice articolo fornitore: 43661.KT
Codice articolo locale: ALFA43661.KT
Descrizione:   Macro/micro KBr pellet die set, 13 mm.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  Retsch GmbH
Descrizione:   High-quality pellets are a precondition for X-ray fluorescence (XRF) analysis.
Codice catalogo: (RETS20.750.0006)
Fornitore:  Retsch GmbH
Codice articolo fornitore: 20.750.0006
Codice articolo locale: RETS20.750.0006
Descrizione:   The PP 25 is a benchtop unit with simple and safe operation.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PERC51001144)
Fornitore:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Codice articolo fornitore: 51001144
Codice articolo locale: PERC51001144
Descrizione:   The evacuable potassium bromide (KBr) die is designed to produce uniform KBr pellets.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PERC51004599)
Fornitore:  PERKIN ELMER GC-INSTRUMENTS
Codice articolo fornitore: 51004599
Codice articolo locale: PERC51004599
Descrizione:   This compact hydraulic press is used with the KBr die to prepare KBr pellets.
UOM:  1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SHIM200-66747-91)
Fornitore:  SHIMADZU
Codice articolo fornitore: 200-66747-91
Codice articolo locale: SHIM200-66747-91
Descrizione:   This compact mini hand press is a used to produce KBr pellets.
UOM:  1 * 1 pezzi
 This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 6  di 6
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI