Stampa…
Hai cercato: Sistemi di documentazione fotografica
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (730-1471)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI730-1471
Descrizione: VWR® CHEMI only sistema
è dedicato all'imaging in chemiluminescenza. Il sistema, sviluppato per prestazioni e automazione elevate, è caratterizz...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (730-0496)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI730-0496
Descrizione: VWR SMART5 è la nuova generazione di sistemi di imaging integrati ed economici per l’analisi di DNA e proteine e per la documentazione dei gel.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (730-1470)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI730-1470
Descrizione: Il sistema per la documentazione dei gel VWR® Basic offre immagini digitali riproducibili ad alta risoluzione per la documentazione dei gel. Questo si...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: I sistemi per la documentazione e l'analisi dei gel VWR® Imager sono disponibili in configurazioni idonee ad applicazioni di fluorescenza e chemilumin...
Codice catalogo: (SYNOGBOX-F3-LFB)
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Codice articolo fornitore: GBOX-F3-LFB
Codice articolo locale: SYNOGBOX-F3-LFB
Descrizione: The Syngene G:BOX-F³ gel imaging system is designed for general fluorescence applications, including DNA and protein analysis. The range of applicatio...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SYNOGBOX-CHEMI-XX9)
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Codice articolo fornitore: GBOX-CHEMI-XX9
Codice articolo locale: SYNOGBOX-CHEMI-XX9
Descrizione: The Syngene G:BOX Chemi XX9 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (SYNOGGNOME-XRQ-NPC)
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Codice articolo fornitore: GGNOME-XRQ-NPC
Codice articolo locale: SYNOGGNOME-XRQ-NPC
Descrizione: Photodocumentation System, GeneGnome XRQ, 4 MP, 16 bit system with f0.95 lens, without processor, without monitor
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Descrizione: The G:BOX mini is a compact, multi application imaging system for accurately imaging mini and midi fluorescence and visible gels, multiplex fluorescen...
Codice catalogo: (MLDVIMAGEXPRESSCON)
Fornitore: Molecular Devices
Codice articolo fornitore: IMAGEXPRESSCON
Codice articolo locale: MLDVIMAGEXPRESSCON
Descrizione: Capture large 3D organoid and spheroid images with up to double the speed. The ImageXpress® confocal HT.ai system increases image intensities and thro...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Corning
Descrizione: Axygen® gel documentation systems easily capture publication quality, 16 bit TIFF images. The systems are quick to set up and have an intuitive user i...
Codice catalogo: (733-2350)
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Codice articolo fornitore: GBOX-CHEMI-XRQ
Codice articolo locale: SYNOGBOX-CHEMI-XRQ
Descrizione: The Syngene G:BOX Chemi XRQ gel imaging system is designed for extended fluorescence applications and chemiluminescent Western blots. The G:BOX Chemi ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (733-2351)
Fornitore: Syngene (a division of the Synoptics group)
Codice articolo fornitore: GBOX-CHEMI-XX6
Codice articolo locale: SYNOGBOX-CHEMI-XX6
Descrizione: The Syngene G:BOX Chemi XX6 gel documentation system offers optimum performance. Highly sensitive, it is designed for advanced chemiluminescent Wester...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PIER62244)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 62244
Codice articolo locale: PIER62244
Descrizione: This clear plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager. It is a replacement for the accessory used on the transil...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PIER62242)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 62242
Codice articolo locale: PIER62242
Descrizione: This black plastic sample screen is used to cover the transilluminator on the myECL™ imager.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PIER62239)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 62239
Codice articolo locale: PIER62239
Descrizione: Thermo Scientific™ 510 to 550 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a green filter t...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (PIER62241)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 62241
Codice articolo locale: PIER62241
Descrizione: Thermo Scientific™ 445 to 480 nm bandpass filter is a threaded, 50 mm diameter glass filter. This product is used for the addition of a blue filter to...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom