Stampa…
Hai cercato: Soluzioni tampone
635  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"635"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Per la calibrazione di precisione e il monitoraggio dei pHmetri.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Soluzioni per una calibrazione precisa e il controllo dei pHmetri.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Materials for the precise calibration and monitoring of pH meters.
Fornitore: Merck
Descrizione: Soluzioni per una calibrazione precisa e il controllo dei pHmetri.
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.16770.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.16770.0500
Codice articolo locale: MERC1.16770.0500
Descrizione: TISAB III solution for fluoride determinations
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Per la calibrazione dei pH-metri e degli strumenti di analisi.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Buffer solutions intended for extremely precise calibration, qualification and monitoring of pH instruments, and for testing other buffer solutions.
Codice catalogo: (1.02037.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.02037.1000
Codice articolo locale: MERC1.02037.1000
Descrizione: Cesio cloruro-alluminio nitrato soluzione tampone secondo Schuhknecht e Schinkel per la determinazione mediante spettrometria a fiamma di sodio, potassio e litio (enth./cont. 50 g/l CsCl + 250 g/l Al(NO₃)₃ * 9 H₂O)
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Codice catalogo: (1.06587.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.06587.1000
Codice articolo locale: MERC1.06587.1000
Descrizione: Buffer stock solution 1/15 mol/l
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Codice catalogo: (76847-100ML-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 76847-100ML-F
Codice articolo locale: SUPL76847-100ML-F
Descrizione: Phosphate buffer, BioUltra, >0,044 M Na₂HPO₄, >0,022 M NaH₂PO₄, Valore pH: 7,2
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Ideal for preparing buffer solution according to WEISE for staining of blood smears.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Titrisol® buffer concentrate for 500 ml buffer solution [20 °C].
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Per la calibrazione di pHmetri.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: pH Buffer solution, colour coded, Valore pH: 4,00, ±0,01, Temperatura di riferimento: 25 °C, rosso, Dispenser, 1× gallon
Codice catalogo: (443123-475ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 443123-475ML
Codice articolo locale: SUPL443123-475ML
Descrizione: It may be used as TISAB buffer in determination of fluoride in coal, coal fly ash, phosphate rock, limestone, mineral clay, fossilised materials, oyst...
UOM: 1 * 475 mL
Codice catalogo: (89273-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 89273-100ML
Codice articolo locale: SUPL89273-100ML
Descrizione: Borate buffer, 0.127 - 0.140 M
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 635
no targeter for Bottom