  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Kit PCR
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/19/18989619.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"153"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Miscele di dNTP e set di dNTP per biologia molecolare pronte all'uso. La miscela di dNTP è stata studiata per abbreviare i tempi di lavoro dei ricerca...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   La VWR® Taq DNA polimerasi è una DNA polimerasi ultrapura, termostabile e ricombinante per elevate prestazioni in un'ampia gamma di applicazion...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   VWR® Taq DNA Polymerase Master Mix è una miscela di reazione 1,1X o 2X pronta all'uso. È sufficiente aggiungere primer, tem...
Codice catalogo: (N557-0.5ML)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCN557-0.5ML
Descrizione:   Miscela dNTP pronta all'uso, soluzione 10 mM.
UOM:  1 * 0,5 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Ready PCR Mix 2X offre una procedura a un solo passaggio per eseguire le reazioni PCR mediante l'analisi su gel di agarosio senza l'aggiunta di tampon...
Codice catalogo: (E536-40UM)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE536-40UM
Descrizione:   dCTP, 100 mM solution in sterile, deionised water at pH 7,0 to maintain stability.  Prepared from monosodium salts of the free nucleotides. No ex...
UOM:  1 * 40 umol
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   These dNTP solutions are suitable for use in PCR, sequencing, nick translation, fill-in, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions, as well as for dil...
Codice catalogo: (TQAC136)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCTQAC136
Descrizione:   This dNTP mix with dATP, dCTP, dGTP, dTTP is suitable for use in PCR, sequencing, nick translation, fill-in, cDNA synthesis, and TdT tailing reactions...
UOM:  1 * 0,25 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 153
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo