  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Paraffina
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/31/18989631.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"5"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Queste paraffine additivate con polimeri sono disponibili con o senza DMSO. L'elevata qualità ottenuta grazie alla selezione accurata delle materie pr...
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRQ10047400
Descrizione:   Alternativa al solvente per la pulizia di strumenti e apparecchiature a contatto con cera paraffinica, utilizzata per preparare sezioni istologiche pe...
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (301440ZK)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC301440ZK
Descrizione:   La vaselina sterile (paraffina liquida) viene utilizzata principalmente in microbiologia come veicolo per migliorare il terreno di coltura anaerobico ...
UOM:  1 * 100 ml
Codice catalogo: (VWRK2079-A)
Fornitore:  KLINIPATH (PL)
Codice articolo fornitore: 2079-A
Codice articolo locale: VWRK2079-A
Descrizione:   Histology wax, highly purified, 4× 3 kg
UOM:  1 * 12 kg
Fornitore:  LEICA MICROSYSTEMS
Descrizione:   Paraplast® is recommended for general tissue embedding. It is composed of a refined mixture of highly purified paraffin containing plastic polymers of...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 5  di 5