Stampa…
Hai cercato: Terreni per microbiologia
346  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"346"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Per ridurre al minimo i rischi connessi all'utilizzo di terreni di coltura in polvere, fin dal 1950 Merck produce la quasi totalità dei terreni di col...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Le slide Envirocheck ® Contact sono molto diffuse per il controllo dei punti critici (CCP) nell'ambito delle procedure HACCP (Hazardous Analytical Cri...
Fornitore: Merck
Descrizione: L'isolamento dei microrganismi spesso richiede l'uso di terreni selettivi. L'utilizzo di supplementi liofilizzati nella preparazione dei terreni ne as...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: I prodotti Merck garantiscono qualità elevata per applicazioni in microbiologia.
Fornitore: Merck
Descrizione: Supplemento di arricchimento agar per Listeria Chromocult®, Applicazione: Listeria
Fornitore: Merck
Descrizione: La disponibilità di acqua dolce pulita costituisce oggi una delle principali problematiche a livello mondiale. L'analisi dell'acqua è indispensabile a...
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.10685.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.10685.0500
Codice articolo locale: MERC1.10685.0500
Descrizione: DEV gelatin agar for microbiology.
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: 1-Naftolo, Applicazione: Additivo, Flacone in plastica
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Terreni granulati ReadyBag® irradiati con raggi gamma e predosati in sacchetti per un'analisi rapida, flessibile e semplice dei patogeni. I sacchetti ...
Fornitore: Merck
Descrizione: A need producing food, pharmaceuticals and cosmetics for Muslim consumers is that not only the products themselves must be 'halal' (lawful); also ever...
Fornitore: Merck
Descrizione: L'uso degli enzimi batterici caratteristici offre la possibilità di una rapida identificazione. in quanto gli enzimi mostrano una notevole attività in...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Media is granulated.
Fornitore: Merck
Descrizione: Be assured that Merck offers the quality TSB that you are looking for in your aseptic process simulation.
Codice catalogo: (1.16122.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.16122.0500
Codice articolo locale: MERC1.16122.0500
Descrizione: For the enumeration, detection and identification of β-glucuronidase positive Escherichia coli from food and feeding stuff as well as from envi...
UOM: 1 * 500 g
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Readycult® Coliform and Readycult® Enterococci make it easy to detect coliforms, E. coli or faecal streptococci in water. You only need a steri...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Terreno selettivo per il rilevamento di Enterobacter sakazakii nel latte in polvere e nel latte in polvere per l'infanzia. Questo terreno conse...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 346
no targeter for Bottom