Stampa…
Hai cercato: Protezione anticaduta
89  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"89"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (MMMA3504426)
Fornitore: 3M
Codice articolo fornitore: 3504426
Codice articolo locale: MMMA3504426
Descrizione: Anchorage connectors are built from top quality materials guaranteeing high strength and durability to stand up to the toughest environments. Anchorag...
UOM: 1 * 1 pezzi
New Product
Fornitore: 3M
Descrizione: The 3M™ DBI SALA® Clip2Loop Coil Tool Tether is engineered to withstand harsh work environments.
New Product
Fornitore: 3M
Descrizione: 3M DBI-SALA ExoFit XE200 harness with rescue loops, automatic buckles, two sizes. X-shaped chest straps with central D-ring attachment point optimised...
New Product
Fornitore: 3M
Descrizione: Cross chest buckle assembly for central front fall arrest attachment point - optimised position on body. Revolving torso adjusters (patented) for quic...
New Product
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: The Protecta® Comfort Belt Style Fall Arrest Harness is designed to provide reliable protection, comfort, and convenience. It now features upgraded fe...
Codice catalogo: (CPSD1500092)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500092
Codice articolo locale: CPSD1500092
Descrizione: Spray can/water bottle holster with coil tether.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Protecta® Standard Vest Style Fall Arrest Harness is a sleek and modern safety harness with upgraded features. It has water and stain resistant webbin...
Codice catalogo: (CPSDAM211)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: AM211
Codice articolo locale: CPSDAM211
Descrizione: Protecta® anchorage D-ring made from 316 stainless steel; 12 mm fixing.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSD2100094)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 2100094
Codice articolo locale: CPSD2100094
Descrizione: The telescopic rod connector allows to attach a rope life line above the user, enabling the user to ascend a pylon or to reach the top of a pole in co...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Sling polyester webbing and stainless steel links.
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Nano-Lok™ is compact and ergonomically designed for ease-of-use, and is ideal as a direct connection to most harnesses. Weighing only 725g, it is virt...
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: These Protecta® Rebel™ Web self-retracting lifelines provide an economical fall protection solution without compromising on performance or safety. The...
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Descrizione: Sealed-Blok™ family has the most comprehensive line of sealed SRLs in the industry and decades of proven field service in the toughest environments.
Codice catalogo: (CPSD1500109)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1500109
Codice articolo locale: CPSD1500109
Descrizione: Dual tool harness holster with two retractors.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (CPSDAM450/80)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: AM450/80
Codice articolo locale: CPSDAM450/80
Descrizione: The Protecta® Nylon Webbing Sling Anchor features four safety seams, and measures 80 cm in length.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (CPSD1150493)
Fornitore: CAPITAL SAFETY DEUTSCHLAND
Codice articolo fornitore: 1150493
Codice articolo locale: CPSD1150493
Descrizione: PROTECTA® Lanyard keepers are a part of the fall arrest harness accessory options. It provides the opportunity to add extra convenience to a harness.
UOM: 1 * 2 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 89
no targeter for Bottom