Stampa…
Hai cercato: Gel elettroforetici
50  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"50"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (E344-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE344-500ML
Descrizione: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Soluzione Acryl/Bis (30%) 29:1
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Agarosio I™ è un agarosio standard adatto per applicazioni di routine con acidi nucleici (250 bp - 22 kb).
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Agarose RA™ is a general application agarose that provides good resolution and is cost effective for high volume users. It was developed specifically ...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: An extensive line of acrylamide and bis-acrylamide pre-weighed powder blends, pre-mixed stock solutions and ready to use solutions for customised poly...
Codice catalogo: (M157-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM157-500ML
Descrizione: Una soluzione al 40% (p/v) di acrilamide ultra pura (38,96%) e bis-acrilamide (1,04%) ad un rapporto di 37,5:1.
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (732-2789)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC35-1020
Descrizione: High quality standard agarose for routine analysis with broad separation range (0,05 to 50 kbp). Ideal for blotting applications due to high gel stren...
UOM: 1 * 500 g
Codice catalogo: (E347-500ML)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCE347-500ML
Descrizione: Electrophoresis Gels, Acryl/Bis™, Soluzione Acryl/Bis (30%) 37,5:1
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: Biotium
Descrizione: High performance agarose for nucleic acid electrophoresis (analytical or preparative) and blotting. Validated for use with GelRed®, GelGreen®, and DNA...
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrizione: Precast gel, 6 gels (12%)
Fornitore: LONZA
Descrizione: Reliant™ precast agarose minigels are designed for rapid and reproducible resolution of DNA fragments from 8 bp to 10 kb. Each precast agarose gel is ...
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrizione: Electrophoresis Gels, UltraSpec-Agarose™
Fornitore: LONZA
Descrizione: Latitude™ DNA gels are designed for accurate DNA fragment separation for almost any gel electrophoresis application. These ready-to-run gels are avail...
Fornitore: EDVOTEK EUROPE LTD
Descrizione: 0.8% UltraSpec-Agarose™ prepared with TAE buffer. Simply melt, cool and pour.
Fornitore: LONZA
Descrizione: Intermediate melting point agarose ideal for resolution of DNA fragments, PCR and RT-PCR products, differing in size by 2%, in the range of 20 to 800 ...
Fornitore: LONZA
Descrizione: SeaKem® HE agarose is a high EEO agarose that provides enhanced resolution in immunoelectrophoresis (IEP), crossed-IEP, counterimmunoelectrophoresis (...
Fornitore: LONZA
Descrizione: SeaKem® LE is a high gel strength, low EEO, standard gelling temperature agarose perfect for electrophoresis and other molecular biology applications.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 50
no targeter for Bottom