Stampa…
Hai cercato: Refrigeranti
11  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (AGLS400005)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 400005
Codice articolo locale: AGLS400005
Descrizione: Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to ...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (AGLS401349)
Fornitore: AGILENT
Codice articolo fornitore: 401349
Codice articolo locale: AGLS401349
Descrizione: The StrataCooler LP benchtop cooler provides the most protection for enzymes whether in freezer or on benchtop.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole Parmer
Descrizione: High capacity storage for transport of dry ice pellets and blocks.
Fornitore: Corning
Descrizione: Ideal for transfering samples between labs, or in the field.
Fornitore: Corning
Descrizione: An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack® and CoolSink® modules.
Codice catalogo: (SIMPM479-24)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: M479-24
Codice articolo locale: SIMPM479-24
Descrizione: The Simport KoolPlate™ is ideal for chilling and preparing paraffin blocks, for sectioning at the microtome or for performing other laboratory procedu...
UOM: 1 * 6 pezzi
New Product
Fornitore: HEATHROW
Descrizione: These reagent reservoir chillers are the ice-free, non-toxic way to extend the working period and preserve integrity for temperature sensitive reagent...
Promo
Fornitore: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Descrizione: I sistemi di raffreddamento refrigerati vengono utilizzati principalmente come accessori per la refrigerazione secondaria in unione ai bagni a circola...
Fornitore: DELTA T
Descrizione: Molecular medical elements for different temperature handling of samples ranges from −32 °C to +38 °C.
Fornitore: CELLPATH
Descrizione: These cooling plate are kept in a freezer or cryostat and placed in the tray to cool tissue blocks. The plate can be cooled to –20 °C and keeps t...
Codice catalogo: (FEAT501003)
Fornitore: PFM Medical GmbH
Codice articolo fornitore: 501003
Codice articolo locale: FEAT501003
Descrizione: This cooling plate allows fast and easy cooling of paraffin blocks. The housing is made from stainless steel and the cooling surface is made of anodis...
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom