Stampa…
Hai cercato: Controller
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SI Analytics
Descrizione: The temperature of capillary viscometers can be stabilised in this jacket using circulation thermostats from 0 to 180 °C.
Fornitore: Julabo GmbH
Descrizione: Applicazioni di misurazione, controllo, sicurezza e controllo totalmente dipendenti dalla temperatura. Applicazioni più comuni: mantelli riscaldanti, ...
Fornitore: Industrial Physics
Descrizione: The temperature control jacket for viscosity cups is a double jacketed casing of anodised aluminium with built-in spirit level to bring the viscosity ...
Product and/or packaging contains recycled/renewable content
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Cost-effective control of resistive heating loads.
Codice catalogo: (STUA04807-90)
Fornitore: Cole Parmer
Codice articolo fornitore: 04807-90
Codice articolo locale: STUA04807-90
Descrizione: All hotplate models are compatible with the Stuart temperature controller SCT2. The SCT2 provides precise temperature control in aqueous or oily sampl...
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Descrizione: Controller elettronico della temperatura dal design innovativo, combinabile con i modelli MR Hei-Standard, nonché con i precedenti modelli MR 3001 K e...
Codice catalogo: (ELET32587-00)
Fornitore: Cole-Parmer
Codice articolo fornitore: 32587-00
Codice articolo locale: ELET32587-00
Descrizione: Get accurate temperature control of heating equipment in your lab.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WINKWRT00117-XX010)
Fornitore: WINKLER GMBH
Codice articolo fornitore: WRT00117-XX010
Codice articolo locale: WINKWRT00117-XX010
Descrizione: Plug-in power selector made of polystyrene with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WINKWRT00116-XX013)
Fornitore: WINKLER GMBH
Codice articolo fornitore: WRT00116-XX013
Codice articolo locale: WINKWRT00116-XX013
Descrizione: Plug-in power selector made of PS with switching mechanism.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (WINKWRT00011-XX010)
Fornitore: WINKLER GMBH
Codice articolo fornitore: WRT00011-XX010
Codice articolo locale: WINKWRT00011-XX010
Descrizione: Plug-in power selector made from polystyrene with safety socket with integrated fuse.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (VELPF208B0063)
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: F208B0063
Codice articolo locale: VELPF208B0063
Descrizione: Digital thermoregulator used to combine VTF with PW 10 derivation non VELP devices. Unit has fuzzy logic technology and includes two clamps for height...
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (453-2108)
Fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Codice articolo fornitore: TR28-3T
Codice articolo locale: GESTTR28-3T
Descrizione: TR 28-3T is a regulating unit for high-temperature hotplates.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Cole-Parmer
Descrizione: Temperature controller for 500 °C fluidised sand baths,compactible with: fluidised sand baths 01184-00 and 01184-02, connection: Quick-disconnect fitting for 9,5 mm ext.Ø tubing
Codice catalogo: (453-2109)
Fornitore: GESTIGKEIT HARRY
Codice articolo fornitore: PR5-3T
Codice articolo locale: GESTPR5-3T
Descrizione: The micro-processor controlled ramp controller is a complex time/temperature control and this program is indefinitely stored by means of an EEPROM.
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom