  • Categoria prodotti
  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
soluzioni-detergenti
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/32/18945032.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"150"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Una gamma di detergenti, per lavaggio manuale e con lavavetrerie, sviluppata per soddisfare le necessità di lavaggio di vetreria e della piccola strum...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Alcol isopropilico Ph. Eur. 70% V/V con acqua purificata Ph.Eur. 30% V/V, filtrato a 0,2 μm
Codice catalogo: (94018.1006)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC94018.1006
Descrizione:   Alcol isopropilico al 70% conforme a Ph. Eur. con il 30% di acqua per iniezione secondo USP, filtrato a 0,2 μm
UOM:  1 * 6 l
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC462-7000
Descrizione:   Previene la crescita di alghe e batteri nei bagni e nei termostati a circolazione, in condizioni di lavoro igienicamente ottimali.
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   LABWASH PREMIUM® Neutral per il lavaggio di utensili da laboratorio e componenti di precisione
Codice catalogo: (632484W)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC632484W
Descrizione:   Questo silicone fluido attivo contiene una sospensione di silice in polvere fine per accrescere la sua efficienza.
UOM:  1 * 500 g
Codice catalogo: (560437Q)
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC560437Q
Descrizione:   Alconox® detergente, in polvere
UOM:  1 * 1,818 kg
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Emulsione non ionica, a base d'acqua.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 150
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Prossimo