Stampa…
Hai cercato: Kit per blotting
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (730-0296)
Fornitore: OWL SCIENTIFIC
Codice articolo fornitore: P2-CST
Codice articolo locale: OWLAP2-CST
Descrizione: Multiple gradient gel caster for casting one to five gels simultaneously.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: OWL SCIENTIFIC
Descrizione: Binder clamps, stainless steel
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Descrizione: IP Western blots provide highly specific results, yet often suffer from heavy/light chain blotting, contamination, and ongoing interference.
Codice catalogo: (TE44H)
Fornitore: Cytiva
Codice articolo fornitore: TE44H
Codice articolo locale: GEHETE44H
Descrizione: Gel casting unit, with 2×3 mm and 1×6 mm foam sponges, TE44H
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: EMBITEC
Descrizione: Moulded PC. Compatible with the RunOne™ electrophoresis system.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom