Stampa…
Hai cercato: Sferette
75  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"75"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Soda-lime glass. Glass beads for use in purification and sample preparation.
Codice catalogo: (1.01899.0050)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.01899.0050
Codice articolo locale: MERC1.01899.0050
Descrizione: MagPrep® Silica HS beads
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Silica particles, MagPrep®
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Grinding ball, Acciaio inossidabile, Ø: 25 mm
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Soda-lime glass, solid.
Certificati New Product
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Sfere in polipropilene, leggerissime ed economiche: formano uno strato termico protettivo sulla superficie del liquido evitandone l'evaporazione. 275 ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Soda-lime glass, solid.
Codice catalogo: (332124G)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC332124G
Descrizione: Biglie di vetro resistenti ai prodotti chimici ideali per utilizzi come sferette di miscelazione, pietrine di ebollizione o confezionamento per colonn...
UOM: 1 * 500 g
Codice catalogo: (432-0064)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI432-0064
Descrizione: Small beads suitable for use with vortex mixers and tube homogenisers.
UOM: 1 * 200 g
Waste Reducing
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Grinding ball, Set of 10 pieces, Agata
Codice catalogo: (33190.A1)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 33190.A1
Codice articolo locale: ALFA33190.A1
Descrizione: Grinding pieces, Al-23, 10 mm, 440 pieces/kg, Ceramica
UOM: 1 * 1 kg
MSDS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: The density of the zirconium oxide beads is 6.02 g/cm³
Fornitore: Bohlender
Descrizione: Made from solid PTFE, with smooth surface.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Glass beads in glass bottle, Ø: 1,0 mm
Fornitore: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrizione: Solid soda-lime glass.
Codice catalogo: (ROCKTMS-15-50)
Fornitore: Rockland Immunochemicals
Codice articolo fornitore: TMS-15-50
Codice articolo locale: ROCKTMS-15-50
Descrizione: 6x1,5 ml Position magnetic separator
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 75
no targeter for Bottom