Stampa…
Automated plate washing for ELISA, cells and beads
Improve lab efficiency & optimize results with fast and efficient plate washers. Compare and find the optimal plate washer for your applications.
Compare now
TECAN microplate washers
Learn more
Hai cercato: Saggi
597  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"597"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrizione: Bicinchoninic acid is used for the determination of protein concentration. It is responsible for the making of intense purple complex with cuprous ion...
Codice catalogo: (GAHK20-1KT)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: GAHK20-1KT
Codice articolo locale: SUPLGAHK20-1KT
Descrizione: The Glucose (HK) Assay Kit is for the quantitative, enzymatic determination of glucose in food and other material.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (1B1301-KIT)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1301-KIT
Descrizione: The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM: 1 * 1 KIT
Codice catalogo: (M172-1L)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRCM172-1L
Descrizione: Il saggio proteico Bradford è il saggio colorimetrico migliore per quantificare la concentrazione proteica totale. Basato sulla formazione complessa t...
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (1B1558-KIT)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC1B1558-KIT
Descrizione: Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Oxford Nanopore Technologies
Descrizione: MinION™ Mk1C ― your 'all in one', portable DNA and RNA sequencer.
Fornitore: Biosensis
Descrizione: The Biosensis Mouse and Rat proNGF Rapid enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) Kit is a sandwich ELISA that allows the quantification of rodent fu...
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: Latanoprost ELISA kit is a sensitive detection method for measuring the free acid form of latanoprost. It also detects the isopropyl ester form of lat...
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: Prostaglandin Screening ELISA kit is used for the quantification of total PG levels in tissue culture medium.
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: Prostaglandin D₂ Express ELISA kit is a competitive assay that can be used for quantification of PGD₂.
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: 15(S)-HETE ELISA kit is a competitive assay for the measurement of 15(S)-HETE.
Codice catalogo: (GENOIT3170)
Fornitore: G-Biosciences
Codice articolo fornitore: IT3170
Codice articolo locale: GENOIT3170
Descrizione: Immunotag™ Human ROMO1 (Reactive oxygen species modulator 1) sandwich ELISA kit in 96-well plate format.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: For the quantification of LTC₄ in culture media and other sample matrices.
Fornitore: Biosensis
Descrizione: The Biosensis proNGF Rapid™ enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit is a sandwich ELISA that allows the quantification of full-length proNGF pro...
Codice catalogo: (BSBTEK0726)
Fornitore: BosterBio
Codice articolo fornitore: EK0726
Codice articolo locale: BSBTEK0726
Descrizione: Sandwich high sensitivity ELISA kit for quantitative detection of human CXCL4/PF4.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornitore: Cayman Chemical
Descrizione: Cysteinyl Leukotriene Express is a competitive assay used for quantification of CysLT in urine, culture media, and other sample matrices.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 597
no targeter for Bottom