- Home
- Sterilizzatori
- Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
- Autoclavi, orizzontali e verticali, serie D-Line
Autoclavi, orizzontali e verticali, serie D-Line
Fornitore: Tuttnauer
TUTT2840EL
Autoclavi, orizzontali e verticali, serie D-Line
Sterilizzatori
Autoclavi (sterilizzatori a vapore)
Choosing the right steam steriliser depends on several considerations; load diversity, frequency of use, available services and load volumes. The Tuttnauer line of vertical and benchtop sterilisers for the life sciences successfully meets the challenges posed today in laboratories and research institutes. The chamber is constructed of long lasting 316 L/Ti grade stainless steel with superior corrosion resistance, the generator is made from stainless steel.
- The autoclaves are designed for easy servicing allowing maintenance access to all components
- The microprocessor control system offers enhanced monitoring and control
- Programs are designed to treat all load types including liquids, instruments and waste
- All programs are fully customisable to suit the specific needs and requirements of the end user
- Tuttnauer's D-Line models use multicolour display technology
- The User Interface (UI) has been redesigned with the following considerations; multicolour display for easier reading, colour is used to indicate the stage of the cycle, easy operation, built-in view of historical cycle data, graphical display of temperature and pressure trend graphs
La scelta dello sterilizzatore a vapore corretto dipende da diverse variabili: tipologia del carico, frequenza di utilizzo, servizi disponibili e volumi di carico. La linea Tuttnauer di sterilizzatori da banco e verticali per life science supera pienamente le sfide presentate al giorno d'oggi nei laboratori e negli istituti di ricerca.
Caratteristiche di sicurezza: dispositivo di sicurezza per impedire all'operatore di aprire lo sportello quando la camera è pressurizzata. Quando lo sportello è aperto il vapore non può entrare nella camera, il ciclo non viene avviato se lo sportello è aperto o chiuso in modo inadeguato, lo sportello non si apre fin quando la temperatura non scende al di sotto di un livello di sicurezza specifico.
Doppio monitoraggio indipendente: il monitoraggio elettronico e meccanico combinato garantisce risultati accurati. L'operatore dispone di due mezzi indipendenti per monitorare pressione e temperatura.
Tempi di ciclo ridotti con raffreddamento rapido opzionale:
Tecnologia di raffreddamento accelerato Tuttnauer per ridurre il tempo del ciclo e proteggere il carico riducendo al minimo l'esposizione a temperature elevate. Il raffreddamento rapido in genere riduce il tempo di raffreddamento del 75%.
Raffreddamento a ventola:
Una caratteristica aggiuntiva che migliora ulteriormente la fase di raffreddamento è rappresentata dal ventilatore radiale opzionale. La ventola fa circolare l'aria calda all'interno della camera, trasferendo il calore alle pareti fredde della camera o alle serpentine di raffreddamento per abbassare rapidamente la temperatura dell'intera camera e del carico.
Tecnologia di raffreddamento accelerato Tuttnauer per ridurre il tempo del ciclo e proteggere il carico riducendo al minimo l'esposizione a temperature elevate. Il raffreddamento rapido in genere riduce il tempo di raffreddamento del 75%.
Raffreddamento a ventola:
Una caratteristica aggiuntiva che migliora ulteriormente la fase di raffreddamento è rappresentata dal ventilatore radiale opzionale. La ventola fa circolare l'aria calda all'interno della camera, trasferendo il calore alle pareti fredde della camera o alle serpentine di raffreddamento per abbassare rapidamente la temperatura dell'intera camera e del carico.
Efficiente estrazione dell'aria mediante vuoto opzionale:
La pompa per vuoto è opzionale e se non selezionata l'aria viene estratta per spostamento a gravità. L'estrazione dell'aria con pre-vuoto frazionato consente di eliminare le sacche di aria da qualsiasi tipo di carico e potenziare al massimo la penetrazione del vapore. La pompa per pre-vuoto estrae l'aria dalla camera, in modo da garantire l'eliminazione completa dell'aria e favorire la penetrazione del vapore nell'intero carico.
La pompa per vuoto è opzionale e se non selezionata l'aria viene estratta per spostamento a gravità. L'estrazione dell'aria con pre-vuoto frazionato consente di eliminare le sacche di aria da qualsiasi tipo di carico e potenziare al massimo la penetrazione del vapore. La pompa per pre-vuoto estrae l'aria dalla camera, in modo da garantire l'eliminazione completa dell'aria e favorire la penetrazione del vapore nell'intero carico.
Tempi di ciclo ridotti con raffreddamento rapido opzionale:
Tecnologia di raffreddamento accelerato Tuttnauer per ridurre il tempo del ciclo e proteggere il carico riducendo al minimo l'esposizione a temperature elevate. Il raffreddamento rapido in genere riduce il tempo di raffreddamento del 75%.
Una caratteristica aggiuntiva che migliora ulteriormente la fase di raffreddamento è rappresentata dal ventilatore radiale opzionale. La ventola fa circolare l'aria calda all'interno della camera, trasferendo il calore alle pareti fredde della camera o alle serpentine di raffreddamento per abbassare rapidamente la temperatura dell'intera camera e del carico.
Efficiente estrazione dell'aria mediante vuoto opzionale:
La pompa per vuoto è opzionale e se non selezionata l'aria viene estratta per spostamento a gravità. L'estrazione dell'aria con pre-vuoto frazionato consente di eliminare le sacche di aria da qualsiasi tipo di carico e potenziare al massimo la penetrazione del vapore. La pompa per pre-vuoto estrae l'aria dalla camera, in modo da garantire l'eliminazione completa dell'aria e favorire la penetrazione del vapore nell'intero carico.
Attenzione: Per stabilire il modello e le caratteristiche più adatti all'applicazione, contattare l'ufficio vendite Avantor di zona.
Sterilizzazione opzionale di rifiuti a rischio biologico:
La linea Tuttnauer di autoclavi avanzate da laboratorio rappresenta una soluzione di sterilizzazione completa per il trattamento di rifiuti a rischio biologico. Le autoclavi vengono fornite con sistema di filtrazione degli scarichi opzionale. Durante l'estrazione dell'aria, prima della sterilizzazione, l'intero effluente attraversa un filtro biologico che garantisce un livello di protezione extra. Durante la sterilizzazione, non si verifica alcuna fuoriuscita di condensa dalla camera dell'autoclave: viene rimossa solo al termine della fase di sterilizzazione, in modo da garantire la massima sicurezza per l'ambiente e per il personale del laboratorio.
Per stabilire il modello e le caratteristiche più adatti all'applicazione, contattare l'ufficio vendite VWR di zona.
New Product
Promozione a tempo limitato
Questi articoli sono attualmente in promozione
Enter Certificate Details
Prezzo a richiesta
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart