Stampa…
Piastra media J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
J.T.Baker®
43001-0102EA 105.29 EUR
43001-0102 43001-0103 43001-0101
Piastra media J.T.Baker®
Micropiastre Micropiastre Deep Well
PP, piastra di conservazione a 96 pozzetti conici.
  • Grazie alla tangenza delle piastre medie J.T.Baker®, è necessario meno del 50% di spazio di impilaggio
  • Il codice alfanumerico aiuta nell’identificazione e registrazione e dei singoli campioni
  • I bordi più alti del pozzetto consentono una tenuta stagna
  • I pozzetti cilindrici favoriscono la miscelazione del campione
Piastra media J.T.Baker® è perfettamente realizzata per aree di stoccaggio limitate (frigorifero).