Stampa…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Fornitore: Avantor
J.T.Baker®
49137-2000EA 28.6 EUR
49137-2000 49137-0000 49136-2000 49136-0000
J.T.Baker®, Robotic Tips Type DX
Puntali per pipette
Adatto per l'uso su strumenti Dynex DSX e DS2. Disponibile in versione non conduttiva, senza filtro, in contenitore rack e in versione marcata CE-IVD per applicazioni di diagnostica clinica.
  • 108 puntali in un container ottimizzato con coperchio
  • Appositamente sviluppati per la manipolazione automatizzata dei campioni
  • Specifiche di massima qualità per la compatibilità e la pulizia
  • Puntali blu per campioni per l'identificazione visiva del puntale
La validazione delle punte sullo strumento per applicazioni specifiche è responsabilità dell'utente.