Stampa…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Fornitore: Avantor
J.T.Baker®
49044-0000EA 122.72 EUR
49044-0000 49044-0100
J.T.Baker®, Robotic Tips Type OLA
Puntali per pipette
Adatto per l'uso su strumenti OLA 2500 e AutoMate 1250/2550. Disponibile in versione conduttiva, con o senza filtro.
  • 140 puntali sono sigillati in un rack ottimizzato
  • Volumi operativi di 20 -től 1200-ig µl
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.