Stampa…
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Fornitore: Avantor
J.T.Baker®
49010-1105EA 415.13 EUR
49010-1105 49010-3005 49010-3105 49010-1005 49008-2105 49008-0104 49008-0004 49008-0003 49008-2003 49009-3005 49009-3105 49009-1005 49009-1105 49010-0105 49008-0105 49010-0003 49010-2105 49010-2003 49008-3005 49008-3105 49008-1105 49009-2105 49009-2005 49009-0005 49009-0105
J.T.Baker®, Robotic Tips Type HT
Puntali per pipette
Adatto per strumenti robotici di terze parti Hamilton Microlab Star e Nimbus. Disponibile in versione conduttiva, con o senza filtro, e in versione marcata CE-IVD per applicazioni diagnostiche cliniche.
  • Fabbricati in condizioni rigorosamente asettiche (clean room classe 8)
  • Controllo qualità allo stato dell'arte
  • Ideali per le analisi ad alta produttività
  • Vassoi dotati di codice a barre per l’identificazione automatica
  • Confezione in blister
J.T.Baker® robotic tips type HT are suitable for third party robotic instruments Hamilton Microlab Star, Nimbus, and other robotic instruments using Hamilton’s CO-RE pipetting head.
The validation of the tips on the instrument for specific applications is within the responsibility of the user.
Hamilton, Microlab Star™, Nimbus® and CO-RE® are registered trademarks of Hamilton company.