Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:2730-52-1
:
Formula:C₃H₇ClF₃N
Numero MDL:MFCD08448126
:149.54 g/mol
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Informazioni sul prodotto
- Catalog #Supplier #Pack typePkDisponibilitàPrezzo
- Supplier Article Number: PC450006-1GLocal Article Number: APOSPC450006-1G
- Supplier Article Number: PC450006-5GLocal Article Number: APOSPC450006-5G