2-Chloro-4-nitrophenyl isocyanate 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:40397-95-3
:
Formula:C₇H₃ClN₂O₃
Numero MDL:MFCD00037063
:198.57 g/mol
UN:2811
ADR:6.1,III
:GHS07
:GHS08
temperatura di conservazione:Ambient
Informazioni sul prodotto
- Catalog #Supplier #Pack typePkDisponibilitàPrezzo
- Supplier Article Number: OR33666-1GLocal Article Number: APOSOR33666-1G
- Supplier Article Number: OR33666-5GLocal Article Number: APOSOR33666-5G