Methyl-2-aminothiazole-4-carboxylate 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:118452-04-3
:
Formula:C₅H₆N₂O₂S
Numero MDL:MFCD00622441
:158.1800 g/mol
Punto di fusione:171…176 °C
:GHS07
temperatura di conservazione:Ambient
Informazioni sul prodotto
- Catalog #Supplier #Pack typePkDisponibilitàPrezzo
- Supplier Article Number: OR1210-25GLocal Article Number: APOSOR1210-25G
- Supplier Article Number: OR1210-100GLocal Article Number: APOSOR1210-100G
- Supplier Article Number: OR1210-500GLocal Article Number: APOSOR1210-500G