4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
Nome del fornitore: Apollo Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:122263-78-9
:
Formula:C₈H₈ClFO₂S
Numero MDL:MFCD19201132
:222.664 g/mol
temperatura di conservazione:Ambient
UN:1760
ADR:8,III
Informazioni sul prodotto
- Catalog #Supplier #Pack typePkDisponibilitàPrezzo
- Supplier Article Number: PC303235-250MGLocal Article Number: APOSPC303235-250MG
- Supplier Article Number: PC303235-1GLocal Article Number: APOSPC303235-1G