Stampa…
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, Megafuge® serie 16/40
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
521-2251EA 8698 EUR
521-2251 521-1525 521-1521
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, Megafuge® serie 16/40
Centrifughe Centrifughe da banco
Le centrifughe Megafuge® offrono capacità, caratteristiche ergonomiche e convenienza eccezionali per processazione quotidiana dei campioni sul piano da lavoro. Il design innovativo leader nel settore consente di eseguire operazioni quotidiane in sicurezza, semplicità e comodità.
  • Comandi intuitivi e ampio display LED estremamente luminoso, funzionamento e programmazione semplificati
  • Sistema per rotore Auto-Lock® III - Sistema di sostituzione rotore senza ausilio di attrezzi, per sostituire il rotore in modo semplice in 3 secondi al semplice tocco di un pulsante, per cambiare rapidamente rotori e accedere in modo agevole alla camera del rotore per le operazioni di pulizia
  • Soluzione per biocontenimento ClickSeal® - apertura e chiusura con una sola mano anche indossando guanti con una semplice leva a pressione leggera, senza tappi a vite o complicati sistemi a scatto
  • Tecnologia SMARTSpin® migliora la sicurezza e la riproducibilità dei risultati ottimizzando vari parametri per ogni combinazione di rotore e portaprovette e velocità selezionata per autocorreggere la velocità massima del rotore, calibrare il rilevatore di sbilanciamento e ottimizzare la potenza del motore durante l’accelerazione e la frenata
I vari rotori consentono di soddisfare qualsiasi necessità di processazione del laboratorio (ulteriori dettagli sui rotori elencati dopo Multifuge serie X).
Informazioni per l'ordine: Per informazioni su adattatori ed altri accessori contattare l'ufficio vendite VWR di zona.