Stampa…
Armadi di essiccazione, SICCO Big Star
Fornitore: Bohlender
SICCO
467-0061EA 2620 EUR
467-0061
Armadi di essiccazione, SICCO Big Star
Essiccatori Armadietti Essiccatori
L'armadio è dotato di un telaio in alluminio rinforzato, sportello con guarnizione in schiuma e profilo magnetico. Progettato per conservare o asciugare prodotti sensibili all'umidità mediante gel di silice. L'ambiente controllato all'interno dell'essiccatore è ideale per la conservazione di materiali di riferimento, campioni chiusi, campioni metallografici, campioni di tabacco e di DNA.
  • Igrometro elettronico montato sullo sportello per l'indicazione dei valori minimo e massimo di temperatura e umidità
  • Resistenza termica da -20 °C a +70 °C
  • Armadio con piedini in gomma antiscivolo e impilabile
Informazioni per l'ordine: dotati di due ripiani telescopici in acciaio inox rimovibili e vassoio per essiccante. Gel di silice non incluso. Possibilità di posizionare massimo 8 ripiani.