Le siringhe digitali della serie eVol® sono il risultato dell'unione di due dispositivi di precisione: un'unità elettronica a controllo digitale e una siringa analitica XCHANGE® attiva. Il risultato è un sistema di erogazione a portata elevata e controllo digitale programmabile per eseguire in modo programmato e riproducibile diverse procedure di dosaggio dei liquidi.
- Procedure di utilizzo precise e indipendenti dall'utente
- Siringhe analitiche XCHANGE® a sostituzione facile e rapida, dedicate a liquidi e metodi specifici per prevenire possibili contaminazioni incrociate di reagenti
- Soluzione perfetta per l'aspirazione e l'erogazione accurate di liquidi acquosi e non acquosi
Applicazioni tipiche: preparazione di standard di calibrazione, aggiunta di standard interni, erogazione precisa di liquidi non acquosi, diluizione di campioni. Per l'erogazione di volumi di liquido da 0,2 a 1000 μl con possibilità di scegliere tra 5 siringhe XCHANGE®.
Le siringhe eVol® sono caratterizzate da un'interfaccia utente Touch Wheel intuitiva con schermo a colori. Il menu intuitivo consente di accedere a tutte le funzioni in modo rapido. Le funzioni di programmazione sono di semplice utilizzo e complete di comandi e schermate guida.
Per la conformità agli standard di laboratorio più severi (ad es. GLP, GMP, FDA), è possibile calibrare le siringhe eVol® per garantire un dosaggio preciso e costante. La procedura di calibrazione gravimetrica è semplice, intuitiva e può essere eseguita a intervalli regolari. I fattori di calibrazione possono essere memorizzati per massimo dieci siringhe XCHANGE® e possono essere caricati rapidamente alla sostituzione della siringa.
Nota: tutti gli aghi di ricambio SGE da 25 - 250 µl possono essere usati con la siringa eVol® da 50 e 100 µl. Tutti gli aghi di ricambio SGE da 1 - 2,5 ml possono essere usati con la siringa eVol® da 500 µl.
Informazioni per l'ordine: Edizione eVol® XR contiene eVol® XR siringa elettronico, tre siringhe eVol®; 5, 100 µl e 1 ml, basamento, caricatore universale, manuale di istruzioni e disco con il manuale in più lingue. Edizione eVol® NMR contiene eVol® elettronico Siringa (maniglia), 3 eVol® Siringhe - 5 µl siringa viene fornito con un ago 115 mm, 50 ml e 500 siringhe µl sono forniti con entrambi gli aghi 115 e 180 mm, stand, caricabatterie universale, manuale di istruzioni complete, disco con il manuale in più lingue.