Stampa…
Carta per blotting, Amersham Hybond™
Fornitore: Cytiva
RPN6101MEA 88.54 EUR
RPN6101M
Carta per blotting, Amersham Hybond™
Carte per Blotting
Carta per blotting per laboratori di ricerca per utilizzi in elettroforesi su gel, adatta per tutte le applicazioni in studi di biologia molecolare e proteine.
  • Consigliata per l'uso con tutte le membrane per blotting Hybond™
  • La purezza e uniformità elevate garantiscono risultati costanti e riproducibili
  • Carta in cellulosa di grado puro spessa 0,39 mm con media resistenza da bagnata e superficie liscia