Stampa…
VWR® Visiscope® IT406 FL, Microscopi a fluorescenza trinoculari invertiti
Fornitore: VWR
VWR®
630-3256EA 13470 EUR
630-3256 630-3255 630-3254
VWR® Visiscope® IT406 FL, Microscopi a fluorescenza trinoculari invertiti
Microscopi
Microscopi a fluorescenza invertiti per usi di routine per osservazioni in campo chiaro trasmesso, contrasto di fase (opzionale per IT406 FL4 e IT406 FLD4 FLD) e fluorescenza con obiettivi IOS LWD W-Plan PH o U-Plan F. Ideali per analisi di colture di tessuti in laboratori clinici e di biotecnologie.
  • Illuminazione a LED ad alta efficienza con controllo della luminosità
  • Set di filtri LED e cubi LED intercambiabili
  • Il condensatore può essere rimosso per estendere la distanza di lavoro fino a 150 mm
  • Tavolino portacampioni fisso per un funzionamento senza sforzi
  • Inserto a due stadi (vetro e metallo) con foro per campioni di piccole dimensioni
  • Obiettivi planacromatici (IOS) con trattamento anti-fungo
Gli illuminatori di fluorescenza a LED estremamente potenti sono combinati con i rispettivi set di filtri di eccitazione per la visualizzazione della maggior parte dei fluorocromi. La fluorescenza a LED garantisce una comodità senza pari, eliminando i tempi di riscaldamento/raffreddamento e tutti gli inconvenienti legati alla sostituzione e alla regolazione della lampada. Luce trasmessa attraverso l'esclusivo X-LED per garantire una visione dei campioni di grande effetto, ricca e di alta qualità.
L'attacco a fluorescenza LED è una soluzione rivoluzionaria. È costituito da un selettore fino a quattro posizioni per l'uso di quattro illuminatori fluorescenti, chiamati cubi di fluorescenza a LED. Ogni cubo è composto da un set di filtri montato su un blocco di filtri e un LED ad alta potenza con emissione corrispondente ai filtri installati. Per varie analisi è disponibile una selezione di nove cubi filtro di fluorescenza a LED.
Informazioni per l'ordine: Fornito pronto per l'uso con oculari, obiettivi, alimentatore multiplo, coperchio antipolvere, senza cubi di fluorescenza a LED (IT406 FL2 BG è fornito con cubo LED blu e verde). Il modello digitale IT406 FLD4 FLD viene fornito anche con mouse e tastiera wireless e software.