Stampa…
Acido p-toluensolfonico monoidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
87098.460EA 775 EUR
87098.460 87098.290 87098.180
Acido p-toluensolfonico monoidrato ≥98%, GPR RECTAPUR®
Acido p-toluensolfonico monoidrato
Formula: C₇H₈O₃S·1H₂O
Peso molecolare: 190,22 g/mol
Punto di fusione: 102…104 °C
Densità: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00142137
CAS Number: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay ≥ 98 %
Appearance:
White deliquescent crystalline powder Passes test
Water About 11 %