Stampa…
Hai cercato: Penne
48  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Questi versatili pennarelli da laboratorio sono progettati per scrivere su superfici bagnate o asciutte e sono adatti per laboratori industriali, biom...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Perfetti per vetrini, sacchetti per campioni, becher.
Codice catalogo: (631-1136)
Fornitore: VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI631-1136
Descrizione: The ultra-fine tip of this permanent marker, and the contrasting black colour, allow clearly legible writing. Writes on glass, plastic and paper.
UOM: 1 * 12 pezzi
Fornitore: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrizione: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Promo
Fornitore: KEYSTONE CLEANROOM PRODUCTS
Descrizione: These pens and markers eliminate the risks associated with surface sanitisation procedures.
Promo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Descrizione: I pennarelli Cryo offrono i migliori presupposti per un sistema di conservazione versatile e completo. 1 set contiene i colori nero, blu, rosso e verd...
Codice catalogo: (BRDY335091)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 335091
Codice articolo locale: BRDY335091
Descrizione: These labelling pens use a quick drying ink.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: OUTILS RUBIS SA
Descrizione: Diamond pen, straight tip, Applicazione: Vetro
Codice catalogo: (BRDY110594)
Fornitore: Brady
Codice articolo fornitore: 110594
Codice articolo locale: BRDY110594
Descrizione: These marker pens are erasable.
UOM: 1 * 4 pezzi
Codice catalogo: (SIMPM795-1)
Fornitore: Simport Scientific
Codice articolo fornitore: M795-1
Codice articolo locale: SIMPM795-1
Descrizione: The microscope diamond slide writer is compatible with a wide variety of slide labellers.
UOM: 1 * 6 pezzi
Codice catalogo: (HECH41182010)
Fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Codice articolo fornitore: 41182010
Codice articolo locale: HECH41182010
Descrizione: Penna a punta di diamante, Applicazione: Vetro
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: Micronova cleanroom pens feature low sodium, indelible ink and a special low particulate barrel to limit particle generation. Cleanroom irradiated Sha...
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: The industry standard, original pen style, fine point, permanent marker.
Codice catalogo: (811-0054)
Fornitore: EPPENDORF
Codice articolo fornitore: 0013088.101
Codice articolo locale: EPPE0013088.101
Descrizione: This pen is ideal for inscribing on microtest tubes, centrifuge tubes and more.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: LabMarkers feature permanent ink that marks on cold or wet surfaces, plastic bags or disposable labware. Marks will not smear on reusable glass, metal...
Fornitore: MICRONOVA
Descrizione: A permanent marker that gives the thinnest permanent line at 0,3 mm.
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom