Stampa…
Hai cercato: Carte
23  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: La carta per camere bianche è progettata per l'uso in ambienti sterili, dove la prevenzione della contaminazione chimica e particellare è fondamentale...
Imballi sostenibili
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Rivestita con una formulazione senza silicio di magnesio, la carta b'paper da 80 o 92 g è tagliata pulita e confezionata in camere bianche classe 100 ...
Fornitore: VWR Collection
Descrizione: Block notes.
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Toray carbon paper, TGP-H-60 can be used as a gas diffusion layer in fuel cell applications. It is also suitable for use as a catalyst backing layer.
Fornitore: CONTEC
Descrizione: CONTEXT™ cleanroom documentation products have been developed to provide cleanrooms with paper and notebooks that reduce the risk of contamination.
Promo
Codice catalogo: (SCOI285414989)
Fornitore: SI Analytics
Codice articolo fornitore: 285414989
Codice articolo locale: SCOI285414989
Descrizione: Thermo-sensitive paper for AVS printers.
UOM: 1 * 6 pezzi
Codice catalogo: (TEXWTX5800)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX5800
Codice articolo locale: TEXWTX5800
Descrizione: TexWrite® MP 10 is a 100% synthetic substrate provides extremely low levels of particle generation along with superior usability. It is designed to us...
UOM: 1 * 500 pezzi
Fornitore: Texwipe
Descrizione: TexBond® è una carta Bond per camera bianca con eccezionali caratteristiche di controllo della contaminazione, necessarie negli ambienti critici. È st...
Fornitore: Texwipe
Descrizione: Medium-weight cellulose paper saturated with synthetic latex substantially reduces particle generation associated with standard papers. These papers a...
Promo
Codice catalogo: (818-0132)
Fornitore: Texwipe
Codice articolo fornitore: TX5811
Codice articolo locale: TEXWTX5811
Descrizione: Carta , A4, TexWrite®, TX5811, blu, Per clean room
UOM: 1 * 2.500 pezzi
Codice catalogo: (NALG6304-9811)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Codice articolo fornitore: 6304-9811
Codice articolo locale: NALG6304-9811
Descrizione: Fogli di carta in plastica poliolefinica, 216×279 mm, Nalgene®, Laboratorio
UOM: 1 * 50 pezzi
Codice catalogo: (ORIO55PR45)
Fornitore: Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 55PR45
Codice articolo locale: ORIO55PR45
Descrizione: Thermal printer paper for use with pH3695-5/-7 or 55PR40/49 printers.
UOM: 1 * 5 pezzi
Codice catalogo: (PERCN5376819)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N5376819
Codice articolo locale: PERCN5376819
Descrizione: Alsiflex paper for TGA6, Pyris6 TGA, TGA4000, and STA6000 istruments.
UOM: 1 * 5 pezzi
Fornitore: Nitritex
Descrizione: Smooth paper surface, bagged in ISO Class 4/Class 10 cleanroom, individually lot numbered.
Codice catalogo: (HPLC11650542)
Fornitore: COLLECTION PREFIX HPLC
Codice articolo fornitore: 11650542
Codice articolo locale: HPLC11650542
Descrizione: Thermal paper rolls for D2500/D2000, 234 mm × 50 m/pad, Stampante
UOM: 1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (ICNA07MC1030)
Fornitore: MP Biomedicals
Codice articolo fornitore: 07MC1030
Codice articolo locale: ICNA07MC1030
Descrizione: Thermal paper roll, SafTest, for Microchem I printer, 57,15 mm × 24,4 m, SafTest, Stampante
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom