  • Parametri
    • Articoli in magazzino (53)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Taccuini
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/92/18989592.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Copertina in similpelle con rivestimento, per una lunga durata nelle condizioni di impiego in laboratorio. Carta per archiviazione esente da acidi (90...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Blocco per appunti in carta priva di lattice VWR PUREImage™ con copertina trasparente. Studiato per l'uso in ambienti controllati e altri ambienti cri...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Copertine in similpelle, flessibile e con rivestimento, per un lungo utilizzo in laboratorio. Carta per archiviazione esente da acidi (90 g/mq) &...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Copertura in similpelle con rivestimento, per una lunga durata nei laboratori. Carta per archiviazione esente da acidi (90 g/mq). Utilizzato per la re...
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   Mini quaderni da laboratorio per Strumentazione
Fornitore:  Texwipe
Descrizione:   Blocco per appunti per ambienti controllati TexWrite® rilegati con spirale. Una soluzione conveniente per la documentazione in ambienti controllati e ...
Fornitore:  Texwipe
Codice articolo fornitore: TX5708
Codice articolo locale: TEXWTX5708
Descrizione:   I taccuini da laboratorio per camera bianca TexWrite® 22 sono i soli taccuini realizzati in carta Bond sintetica per camera bianca. La cancelleria per...
UOM:  1 * 10 pezzi
Codice catalogo: (620-0374)
Fornitore:  COMARK LIMITED
Codice articolo fornitore: TLOG1
Codice articolo locale: COMATLOG1
Descrizione:   Ideal for recording all your temperature checks for HACCP compliance and other quality systems.
UOM:  1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 13
  1  2  Prossimo