Questi registratori monitorano le misurazioni di temperatura in frigoriferi, camere merci, conservazione di alimenti, magazzini di prodotti chimici, quarti di animali, incubatori, camere walk-in e impianti di produzione.
- Copia in grafico della temperatura
- Tenuta antimanomissione per integrità dell'unità e risultati affidabili
Certificazioni: Tracciabilità agli standard forniti dal NIST. Taratura conforme a ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 e 9001.
Informazioni per l'ordine: Fornito con carta, pennarello, batteria alcalina AA e certificato di calibrazione Traceable®.