Pipette monocanale, elettroniche, volume variabile, Eppendorf Xplorer®
About this item
Specifications
- Catalog No:
- 613-1400
- 613-1408
- 613-1409
- 613-6980
- 613-6981
- 613-6982
- 613-1398
- 613-1407
- 613-1399
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Certificazione ambientale:
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
- Renewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT Label
Specifications
Product Information
- Catalog #Supplier #VolumeIncrementoAccuratezzaImprecisioneCodice colorePer puntaliAvailabilityPrice
- 613-13984861000.0150,5 - 10 µl0,01 µl1 µl: ±2,5%/±0,025 µl
5 µl: ±1,5%/±0,075 µl
10 µl: ±1,0%/±0,1 µl1 µl: ±1,8%/±0,018 µl
5 µl: ±0,8%/±0,04 µl
10 µl: ±0,4%/±0,04 µlgrigioepT.I.P.S.® 20 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.015Local Article Number: EPPE4861000.015Specifications:Produzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleRenewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT LabelProduzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - 613-69804861000.0171 - 20 µl0,02 µl2 µl: ±5,0%/±0,1 µl
10 µl: ±1,2%/±0,12 µl
20 µl: ±1,0%/±0,2 µl2 µl: ±1,5%/±0,03 µl
10 µl: ±0,6%/±0,06 µl
20 µl: ±0,3%/±0,06 µlgrigio chiaroepT.I.P.S.® 20 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.017Local Article Number: EPPE4861000.017Specifications:Produzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleRenewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT LabelProduzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - 613-13994861000.0235 - 100 µl0,1 µl10 µl: ±2,0%/±0,2 µl
50 µl: ±1,0%/±0,5 µl
100 µl: ±0,8%/±0,8 µl10 µl: ±1,0%/±0,1 µl
50 µl: ±0,3%/±0,15 µl
100 µl: ±0,2%/±0,2 µlgialloepT.I.P.S.® 200 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.023Local Article Number: EPPE4861000.023Specifications:Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCertificazione ambientale - 613-69814861000.02710 - 200 µl0,1 µl20 µl: ±2,5%/±0,5 µl
100 µl: ±1,0%/±1,0 µl
200 µl: ±0,6%/±1,2 µl20 µl: ±0,7%/±0,14 µl
100 µl: ±0,3%/±0,3 µl
200 µl: ±0,2%/±0,4 µlgialloepT.I.P.S.® 200 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.027Local Article Number: EPPE4861000.027Specifications:Produzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleRenewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT LabelProduzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - 613-14004861000.03115 - 300 µl0,2 µl30 µl: ±2,5%/±0,75 µl
150 µl: ±1,0%/±1,5 µl
300 µl: ±0,6%/±1,8 µl30 µl: ±0,7%/±0,21 µl
150 µl: ±0,3%/±0,45 µl
300 µl: ±0,2%/±0,6 µlarancioneepT.I.P.S.® 300 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.031Local Article Number: EPPE4861000.031Specifications:Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCertificazione ambientale - 613-14074861000.04050 - 1000 µl1 µl100 µl: ±3,0%/±3,0 µl
500 µl: ±1,0%/±5,0 µl
1000 µl: ±0,6%/±6,0 µl100 µl: ±0,6%/±0,6 µl
500 µl: ±0,2%/±1 µl
1000 µl: ±0,2%/±2 µlbluepT.I.P.S.® 1000 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.040Local Article Number: EPPE4861000.040Specifications:Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCertificazione ambientale - 613-69824861000.044100 - 2500 µl2 µl250 µl: ±4,8%/±12 µl
1250 µl: ±0,8%/±10 µl
2500 µl: ±0,6%/±15 µl250 µl: ±1,2%/±3 µl
1250 µl: ±0,2%/±2,5 µl
2500 µl: ±0,2%/±5 µlrossoepT.I.P.S.® 2500 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.044Local Article Number: EPPE4861000.044Specifications:Produzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleRenewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT LabelProduzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - 613-14084861000.058200 - 5000 µl5 µl500 µl: ±3,0%/±15,0 µl
2500 µl: ±1,2%/±30,0 µl
5000 µl: ±0,6%/±30,0 µl500 µl: ±0,6%/±3 µl
2500 µl: ±0,25%/±6,25 µl
5000 µl: ±0,15%/±7,5 µlviolaepT.I.P.S.® 5000 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.058Local Article Number: EPPE4861000.058Specifications:Accessories
Specifications
Environmentally PreferableCertificazione ambientale - 613-14094861000.066500 - 10000 µl10 µl1000 µl: ±3,0%/±30,0 µl
5000 µl: ±0,8%/±40,0 µl
10000 µl: ±0,6%/±60,0 µl1000 µl: ±0,60%/±6,0 µl
5000 µl: ±0,20%/±10,0 µl
10000 µl: ±0,15%/±15,0 µlturcheseepT.I.P.S.® 10000 µl1 * 1 pezzi714,00 €Supplier Article Number: 4861000.066Local Article Number: EPPE4861000.066Specifications:Produzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Accessories
Specifications
Environmentally PreferableProduzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleRenewable Energy Certificate, ISO 14001, ACT LabelProduzione a basso impatto Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto