Stampa…
Spettrofotometri, NanoVue™ Plus
Fornitore: Biochrom
NanoVue™ Plus
634-0955EA 9910 EUR
634-0955 634-0956
Spettrofotometri, NanoVue™ Plus
Spettrofotometri e fotometri Biofotometri
Lo spettrofotometro NanoVue Plus è uno strumento affidabile e semplice da utilizzare per la misurazione di volumi ridotti di campioni effettuata in modo semplice di campioni di acidi nucleici e proteine.
  • Per professionisti del life science in operazioni in cui il campione è limitato e in cui rapidità e affidabilità dell'analisi sono fattori chiave
  • Senza necessità di cuvette, capillari o altri dispositivi per campioni: è sufficiente eseguire il dosaggio e leggere i risultati
  • Metodi predefiniti per la determinazione di acidi nucleici, tra cui concentrazione, purezza e Tm teorico
  • Metodi predefiniti per la determinazione delle proteine, tra cui metodo diretto UV, Bradford, BCA, Biuret e Lowry
È possibile pipettare campioni da 0,5 - 2 µl direttamente su una piastra in modo da effettuare le misurazioni e, successivamente, recuperare la goccia di campione mediante l'uso di una micropipetta.
Informazioni per l'ordine: Fornito di software per stampa tramite computer (PVC) e software CyDye™ e liquido di calibrazione.