Stampa…
Cilindri per azoto liquido, CryoCyl
478-0312EA 4830 EUR
VWRI478-0312
Cilindri per azoto liquido, CryoCyl
Questi cilindri in acciaio inox non magnetici sono progettati per applicazioni con azoto liquido e argon. Possono essere collegati in modo permanente ai contenitori per la conservazione dei campioni della serie AF o utilizzati come serbatoi di azoto liquido per il riempimento di contenitori più piccoli.
Tutti i modelli sono dotati di manometro, valvola di sfiato di sicurezza, valvola di riempimento e di prelievo (con collegamenti standard per tubi flessibili) e valvola di di ventilazione. L'indicatore di livello galleggiante fornito di serie per i modelli CryoCyl-120 e -230 (incompatibile con CryoCyl-60) può essere sostituito con un indicatore di livello dotato di display digitale (disponibile anche per CryoCyl-60).
Informazioni per l' accessorio: È possibile montare un indicatore di livello con display, in sostituzione del classico galleggiante, per un'indicazione precisa e affidabile del livello effettivo di LN₂ nel serbatoio.