Stampa…
Contenitori criogenici per conservazione campioni, a riempimento automatico, serie AF
478-0269EA 0 EUR
VWRI478-0269 VWRI478-0385 VWRI478-0388 VWRI478-0271 VWRI478-0272 VWRI478-0273 VWRI478-0270
Contenitori criogenici per conservazione campioni, a riempimento automatico, serie AF
Le unità della serie AF sono sistemi ad autoriempimento a elevata capacità, dotati di modulo di controllo multifunzione e interfaccia facile da usare. Il modulo di controllo è progettato per gestire il serbatoio criogenico automaticamente. Il rifornimento di azoto liquido all'unità avviene da un serbatoio pressurizzato indipendente o da un sistema centrale di erogazione di azoto liquido.
I sistemi AF-75, -200 e -250 sono dotati di un recipiente interno e uno esterno, entrambi in alluminio. Opzionalmente le unità possono essere montate su rotelle. Il modulo di controllo S-170 è montato su un alloggiamento montato al lato dei contenitori. I coperchi possono essere chiusi con lucchetti ad eccezione del sistema AF-75 per il quale non sono forniti.
Il modello AF-110 è costituito da un recipiente interno sferico in alluminio e da una struttura esterna in metallo verniciato a polvere. L'unità è montata su rotelle. Il modello AF-400 è dotato di un recipiente interno in acciaio inox e può essere abbinato a una piattaforma girevole (AF-400P) consentendo un accesso agevole ai rack dal lato posteriore e una riduzione del numero di quest'ultimi. Le rotelle e i lucchetti sono montati di serie. Per entrambi i modelli, il modulo di controllo S-170 è montato sul pannello anteriore per facilitare le operazioni di configurazione e di lettura.
I contenitori AF-800P e AF-1200P biologici, completamente in acciaio inox, sono progettati per la conservazione dei campioni in condizioni di massima efficienza e sicurezza nella fase liquida o gassosa. Il consumo di azoto liquido è ridotto al minimo con un aumento del tempo di mantenimento grazie a un collo di diametro ridotto. I campioni vengono così conservati in fase gassosa anche a temperature di -150 °C sotto il coperchio. I campioni possono essere prelevati in modo agevole grazie a un vassoio interno girevole, che può essere ruotato mediante una manopola posizionata sulla parte superiore del contenitore.