Per la conservazione, la manipolazione e il trasporto di insetti Drosophila.
Realizzati in strutture certificate ISO 9001:2000. Flaconcini stretti e larghi in PP, PS o resina K e confezionati sfusi o in vassoi.
Polistirene (PS): La resina ha le stesse proprietà del vetro: elevata trasparenza e assenza di distorsioni per osservare genere e comportamento dell'insetto.
Polipropilene (PP), Autoclavabile: Il PP è una resina incolore più morbida del PS ed è ottimale per esperimenti con budget ridotto e visibilità.
Resina K: La resina K è resistente ai graffi e combina la trasparenza del PS con la flessibilità del PP.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.