Stampa…
Guanti medicali in nitrile Atlantis, Amadex®
Fornitore: Amadex
Amadex® Atlantis
112-6057EA 20.1 EUR
112-6057 112-6058 112-6059 112-6060
Guanti medicali in nitrile Atlantis, Amadex®
Guanti
I guanti medicali in nitrile Atlantis sono senza talco, clorurati in linea e non sterili.
  • Ambidestri, dita testurizzate, polsini in rilievo
  • Lattice in nitrile sintetico al 100%
  • Nessuna aggiunta di talco lubrificante
  • Periodo di validità di 5 anni dalla data di produzione
Uso previsto: dispositivi non invasivi per lo svolgimento di esami medici, odontoiatrici, applicazioni cliniche e di laboratorio.
Certificazioni: Conforme con ASTM D6319, EN455, EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN374-4:2019 e EN ISO 374-5:2016; AQL 1,5
Confezione: 100 guanti a scatola.