Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Methyl cinnamate
Fornitore: Acros Organics
ACRO279760050 ACRO279765000
Methyl cinnamate
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,19
MDL Number: MFCD00008458
CAS Number: 103-26-4
EINECS: 203-093-8
Order Now
Appearance White to light yellow Fused crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33.5°C to 36°C
GC ≥97.5 %
Acid value ≤1 mg KOH/g
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità