  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
α-Toluenesulfonilfluoruro
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Scegli tra le opzioni di seguito per affinare la ricerca. È possibile effettuare selezioni multiple all'interno di qualsiasi menù a tendina. Clicca su OK per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"10"
  Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Un inibitore irreversibile delle serina proteasi di tripsina, chimotripsina, callicreina, subtilisina, e trombina. Inibisce anche la papaina (cisteina...
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Un inibitore della serina proteasi irreversibile di tripsina, chimotripsina, callicreina, subtilisina, e trombina. Inibisce anche
Fornitore:  PanReac AppliChem
Descrizione:   α-Toluenesulfonilfluoruro
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   α-Toluenesulfonilfluoruro ≥99%
Fornitore:  Cayman Chemical
Descrizione:   α-Toluenesulfonilfluoruro
Codice catalogo: (786-055)
Fornitore:  G-Biosciences
Codice articolo fornitore: 786-055
Codice articolo locale: GENO786-055
Descrizione:   Inhibitor of cysteine proteases & mammalian acetylcholinesterase
UOM:  1 * 5 g
Codice catalogo: (PIER36978)
Fornitore:  Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 36978
Codice articolo locale: PIER36978
Descrizione:   α-Toluenesulfonilfluoruro
UOM:  1 * 5 g
Fornitore:  Merck Millipore (Calbiochem‎)
Descrizione:   α-Toluenesulfonilfluoruro
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 10
  1  2  Prossimo 
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI