Italy
Order Entry
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (by GC)
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Certificati
undefined
2-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzenol ≥98.0% (by GC)
Nome del fornitore:  TCI
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    White to Yellow to Green powder to crystal
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Melting point:
    123.0 to 127.0 deg-C
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni sul prodotto
  • Catalog #
    Supplier #
    Pk
    Disponibilità
    Prezzo
  • TCIAH1549-5G
    H1549-5G
    5 g
    Login per disponibilità
    Login per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 111,00 €
    111,00 €
    1 * 5 g
       111,00 €
    Supplier Article Number: H1549-5G
    Local Article Number: TCIAH1549-5G
  • TCIAH1549-25G
    H1549-25G
    25 g
    Login per disponibilità
    Login per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 214,00 €
    214,00 €
    1 * 25 g
       214,00 €
    Supplier Article Number: H1549-25G
    Local Article Number: TCIAH1549-25G