Stampa…
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
TCIAB4180-5GEA 64 EUR
TCIAB4180-5G
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥98.0% (by GC)
1-Bromo-3-hexylbenzene
Formula: C₁₂H₁₇Br
Peso molecolare: 241,17 g/mol
Punto di ebollizione: 98°C
MDL Number: MFCD09909567
CAS Number: 38409-59-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %