Stampa…
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
B23037.06EA 110 EUR
B23037.06 B23037.03
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 96%
(R)-(-)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formula: C₆H₁₂O₃
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 82…83 °C (14 mmHg)
Densità: 1,066
Flash Pt: 80 °C (176 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003213
CAS Number: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Merck Index: 12,05232