Stampa…
Cerium tetrafluoride hydrate
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
38580.09EA 76.6 EUR
38580.09
Cerium tetrafluoride hydrate
Cerium tetrafluoride hydrate
Formula: CeF₄·H₂O
Peso molecolare: 234,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049422
CAS Number: 60627-09-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III